Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, bärnstensfärgat glas, PE-plugg
Produktkod. p-7113970 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2,3 ml
4 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11565914
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • En praktisk och billig kombination av flaska/förlust för okritiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skalflaska
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11.6 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 2,3 ml
Höjd (metrisk) 31.5 mm
Stängningsstorlek 11
Markeringspunkt Nej