Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaskasats, klart glas, PE-plugg
Produktkod. 11516074 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,3 ml
5,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11516074 5,5 ml Paket med 100
11555914 2,3 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11516074
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • Praktisk och billig kombination av flaska/förslutning för okritiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skalflaska
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5,5 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 15
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 44.6 mm