Läs mer
Fisherbrand™ Skalflaskasats, klart glas, PE-plugg
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
2,3 ml
5,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skalflaska |
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 2,3 ml |
| Stängningsstorlek | 11 |
| Markeringspunkt | Nej |