Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, klar, PE-plugg
Produktkod. 12970941 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12970941 5,5 ml Paket med 100
11561404 1,28 ml Paket med 100
12980941 4 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12970941
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Skalflaskor och lämpliga pluggar kan också levereras som ett 2-i1-KIT
  • Praktisk och billig kombination av flaska/förslutning för okritiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skalflaska
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Polypropen
Volym (metrisk) 5,5 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 15
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 44.6 mm