Läs mer
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, klar, PE-plugg
Produktkod. 12980941 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1,28 ml
4 ml
5,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
12980941 4 ml Paket med 100
11561404 1,28 ml Paket med 100
12970941 5,5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12980941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Rekommenderas för HPLC-användning.
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Beskrivning Shell Vial
Färg Clear
Diameter (metrisk) Yttre 14.65 mm
Material Polypropylene
Volym (metrisk) 4 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsstorlek 15
Markeringspunkt No
Höjd (metrisk) 44.6 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.