Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Produktkod. 11558210
Volym (metrisk):
250 μl
275μ L
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3,75 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Konisk insats (Polyspring )
Konisk insats (polyspring)
Kontakt
Plugg
Plugg/Kåpa
Plugg/Kåpa
Kvantitet:
100
100-pack
1000
1000-pack
200
200-pack
250-pack
500
500-pack
Upphörde
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11558210
Brand: Thermo Scientific™ undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Finns i många storlekar, de säljs som kit med lock för att säkerställa korrekt passform och funktion.
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Polyeten SepCap med starburst-centerdesign underlättar sprutnålpenetreringen
  • Behändiga flasksatser inkluderar lika stora mängder flaskor och kapsyler
  • Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
  • Mikroprovtagningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
Rekommenderas för följande instrument:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Vattnen™ (Wisp 96 respektive 48 positionskarusell)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 1 mL Halslös/Shell-flaska med PE-lock
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 1,25 ml
Inkluderar PE-Cap
Hals stil Halslös
Volym (metrisk) Rest <81μ L
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 1.25 mL
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Plugg/Kåpa
Höjd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 200-pack
Typ 1 mL Halslös/Shell-flaska
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 1 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.