Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Beskrivning
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
- Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
- Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
- Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
- Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 4mL Neckless/Shell Vial with PE-Cap |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 5,5 ml |
| Hals stil | Neckless |
| Volym (metrisk) Rest | <350 μL |
| Basstil | Flat Bottom |
| Volym (metrisk) Totalt | 5.5 mL |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.