Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Description
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
- Polyeten SepCap med starburst-centerdesign underlättar sprutnålpenetreringen
- Behändiga flasksatser inkluderar lika stora mängder flaskor och kapsyler
- Polyspring Insatserna är självinställande och ger en dämpning mot nålkontakt
- Mikroprovtagningsflaskor tillåter maximal provextraktion utan behov av separata insatser
Rekommenderas för följande instrument:
- Alcott™
- Gilson™
- Shimadzu™
- Vattnen™ (Wisp 96 respektive 48 positionskarusell)
Specifications
Specifications
| Beskrivning | 4 ml polypropenskalflaska, platt botten, med SepCap |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 15 mm |
| Material | Polypropen |
| Volym (metrisk) | 5,5 ml |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Basstil | Platt botten |
| Volym (metrisk) Totalt | 5.5 mL |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Plugg |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.