Läs mer
Thermo Scientific™ Skalflaskor
Produktkod. 12777887
Volym (metrisk):
250 μl
275μ L
0,90 ml
1 ml
1,25 ml
2 ml
2,4 ml
2,5 ml
3,75 ml
5,5 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förslutningstyp:
Konisk insats (Polyspring )
Konisk insats (polyspring)
Kontakt
Plugg
Plugg/Kåpa
Plugg/Kåpa
Kvantitet:
100
100-pack
1000
1000-pack
200
200-pack
250-pack
500
500-pack
Upphörde
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 12777887
Brand: Thermo Scientific™ 2.5NV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Finns i många storlekar, de säljs som kit med lock för att säkerställa korrekt passform och funktion.
Skalflaskor är ett ekonomiskt val för många rutinmässiga HPLC-applikationer. Dessa halslösa flaskor med insatser säljs som satser inklusive polyeten-intryckningslock för att säkerställa korrekt passform och funktion. Valet av injektionsflaskor inkluderar klart glas, bärnstensfärgat glas eller polypropen. 8x35 mm skalflaskor är designade speciellt för Alcott Positive Displacement autosamplers. Välj mellan Thermo Scientific™ National™ och Chromacol™ varumärken.
  • Polyethylene SepCap with starburst center design eases syringe needle penetration
  • Convenient vial kits include equal quantities of vials and caps
  • Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
  • Microsampling vials allow maximum sample extraction without need for separate inserts
Recommended for the following instruments:
  • Alcott™
  • Gilson™
  • Shimadzu™
  • Waters™ (Wisp 96 respectively 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2mL Neckless/Shell Vial
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 12 mm
Material Glass
Volym (metrisk) 2,5 ml
Hals stil Neckless
Volym (metrisk) Rest <175 μL
Basstil Flat Bottom
Volym (metrisk) Totalt 2.5 mL
Förslutningstyp Kontakt
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 500
Typ 2 mL Neckless/Shell Vial
Markeringspunkt No
Volym (metrisk) Användbar 2 mL
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.