Läs mer
Justrite Hyllplan för EN Skåp 226-EN
Beskrivning
- Justrite Hyllplan för EN-skåp 226-EN.
- Val av installerade eller utdragbara hyllor i rostfritt stål eller epoxibelagda ytbehandlingar.
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metrisk) Exteriör | 42 cm |
| Mått (D x B x H) | 3.9 x 109 x 42 cm |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 3.9 cm |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 42 cm |
| Färg | Rostfritt stål |
| Material | Stål |
| Produkttyp | Hylla |