Läs mer
Justrite Hyllplan för EN-skåp 226-EN 2903
Produktkod. 17712378
Change view
Färg:
Rostfritt stål
ljusgrå
Typ av hylla:
Dra ut
Installerad
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Typ av hylla
17712378 Rostfritt stål Dra ut
17722378 Rostfritt stål Installerad
17732378 ljusgrå Installerad
17742378 ljusgrå Dra ut
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17712378 Leverantör Justrite Leverantörsnummer JCB60IS000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1454.25 SEK
    1351.51 SEK / Paket med 1
    Save 102.74 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra hylltillbehör för EN Skåp 226-EN. Val av installerade eller utdragbara hyllor i rostfritt stål eller epoxibelagd ytbehandling.
  • Val av rostfritt stål eller epoxibelagda hyllor
  • Val av monterade eller utdragbara hyllor
Specifikationer
För användning med (utrustning) EN Skåp 226-EN 2903
Längd (metrisk) 42 cm
Typ av hylla Dra ut
Bredd (metrisk) 49 cm
Färg Rostfritt stål
Material Stål
Produkttyp Hylla