Läs mer
Justrite Hyllplan för EN Skåp 226-EN 2903, Perforerad
Produktkod. 17782388
Change view
Längd (metrisk):
49 cm
109 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
17782388 49 cm
17752388 109 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17782388 Leverantör Justrite Leverantörsnummer JCBS60LS00
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Extra hylltillbehör för EN Skåp 226-EN. Val av installerade eller utdragbara hyllor i rostfritt stål eller epoxibelagda ytbehandlingar.
  • Val av rostfritt stål eller epoxibelagda hyllor
  • Val av monterade eller utdragbara hyllor
Specifikationer
För användning med (utrustning) EN Skåp 226-EN 2903
Längd (metrisk) 49 cm
Typ av hylla Installerad
Bredd (metrisk) 42 cm
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Hylla