Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Hylla
Produktkod. 15846392 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
15,20 x 12,28 tum. (386 x 312 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15846392 15,20 x 12,28 tum. (386 x 312 mm) Varje
1 options
Produktkod. 15846392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 SEK
    1543.40 SEK / Paket med 1
    Save 171.60 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Material: Tråd; För användning med:Isotemp gravitationskonvektionsugn/inkubator, 2,3/2,5 kub. ft.
  • Material: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Isotemp gravitationskonvektionsugn/inkubator, 2,3/2,5 cu. ft.
Material Tråd
Typ Hylla
Mått (L x B) 15,20 x 12,28 tum. (386 x 312 mm)