Läs mer
Fisherbrand™ Isotemp™ Hylla
Produktkod. 15876392 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
12,95 x 14,80 tum. (329 x 376 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15876392 12,95 x 14,80 tum. (329 x 376 mm) Varje
1 options
Produktkod. 15876392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 SEK
    1509.36 SEK / Paket med 1
    Save 155.64 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Material: Rostfritt stål; För användning med:Isotemp gravity Inkubator, 2,6 cu. ft.
  • Material: Rostfritt stål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Isotemp gravitationsinkubator, 2,6 cu. ft.
Material Rostfritt stål
Typ Hylla
Mått (L x B) 12,95 x 14,80 tum. (329 x 376 mm)