Läs mer
Labconco™ Hyllor för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 15767807 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Storlek:
Kort
Lång
Antal hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Antal hyllor Förpackningsstorlek
15767807 Kort 3 Varje
15777807 Lång 5 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15767807 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7317100
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar.
  • Avtagbara aluminiumhyllor med en diameter på 10 tum med 1/4 tums kant
  • Hyllor glider in i rostfritt stålstöd
  • Inkluderar 3 gummifötter
  • Designen möjliggör flexibla hyllhöjdsavstånd
  • Hylla kan placeras i frysen för att förfrysa provet för snabb laddning
  • Designad för att passa inuti torkkammare (säljs separat)
  • Finns även: Uppvärmda hyllor som inkluderar omgivningstemperatur till +°40 C (+°104 F) variabel värmekontroll på modeller tillverkade 2016 och tidigare och upp till +°60 C (+140 °F) på modeller 2017 och senare (kontakta din Fisher kundtjänstrepresentant för detaljer).
Specifikationer
Typ Produkthyllor
Kapacitet (metrisk) 150 L
Antal hyllor 3
Material Rostfritt stål
Storlek Kort
För användning med (applikation) Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar
För användning med (utrustning) FreeZone™ Torkkammare
Inkluderar Tre aluminiumhyllor med 1/4 tums fälgar, ett stöd i rostfritt stål och tre gummifötter
Bredd (engelska) 10,4 tum
Höjd (engelska) 9,8 tum
Höjd (metrisk) 24.9 cm
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 27.7 cm
Fraktvikt (engelska) 4.5 lb.
Vikt (engelska) 3.5 lb.