Läs mer
Labconco™ Hyllor för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. 15777807 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Storlek:
Kort
Lång
Antal hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Antal hyllor Förpackningsstorlek
15777807 Lång 5 Varje
15767807 Kort 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15777807 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7317200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16430.00 SEK
    15436.82 SEK / Paket med 1
    Save 993.18 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar.
  • Avtagbara aluminiumhyllor med en diameter på 10 tum med 1/4 tums kant
  • Hyllor glider in i rostfritt stålstöd
  • Inkluderar 3 gummifötter
  • Designen möjliggör flexibla hyllhöjdsavstånd
  • Hylla kan placeras i frysen för att förfrysa provet för snabb laddning
  • Designad för att passa inuti torkkammare (säljs separat)
  • Finns även: Uppvärmda hyllor som inkluderar omgivningstemperatur till +°40 C (+°104 F) variabel värmekontroll på modeller tillverkade 2016 och tidigare och upp till +°60 C (+140 °F) på modeller 2017 och senare (kontakta din Fisher kundtjänstrepresentant för detaljer).
Specifikationer
Typ Produkthyllor
Kapacitet (metrisk) 250 L
Antal hyllor 5
Material Rostfritt stål
Storlek Lång
För användning med (applikation) Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar
För användning med (utrustning) FreeZone™ Torkkammare
Inkluderar Fem aluminiumhyllor med 1/4 tums fälgar, ett stöd i rostfritt stål och tre gummifötter
Bredd (engelska) 10,4 tum
Höjd (engelska) 17,5 tum
Höjd (metrisk) 44.45 cm
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 27.7 cm
Fraktvikt (engelska) 7 lb.
Vikt (engelska) 5.5 lb.