Läs mer
Labconco™ Hyllor för FreeZone™ Frystorkar
Produktkod. p-7078581 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Storlek:
Kort
Lång
Antal hyllor:
3
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15777807
Brand: Labconco™ 7317200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar.
  • Avtagbara aluminiumhyllor med en diameter på 10 tum med 1/4 tums kant
  • Hyllor glider in i rostfritt stålstöd
  • Inkluderar 3 gummifötter
  • Designen möjliggör flexibla hyllhöjdsavstånd
  • Hylla kan placeras i frysen för att förfrysa provet för snabb laddning
  • Designad för att passa inuti torkkammare (säljs separat)
  • Finns även: Uppvärmda hyllor som inkluderar omgivningstemperatur till +°40 C (+°104 F) variabel värmekontroll på modeller tillverkade 2016 och tidigare och upp till +°60 C (+140 °F) på modeller 2017 och senare (kontakta din Fisher kundtjänstrepresentant för detaljer).
Specifikationer
Typ Produkthyllor
Kapacitet (metrisk) 250 L
Antal hyllor 5
Material Rostfritt stål
Storlek Lång
För användning med (applikation) Rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor för bulktorkningstillämpningar
För användning med (utrustning) FreeZone™ Torkkammare
Inkluderar Fem aluminiumhyllor med 1/4 tums fälgar, ett stöd i rostfritt stål och tre gummifötter
Bredd (engelska) 10,4 tum
Höjd (engelska) 17,5 tum
Höjd (metrisk) 44.45 cm
Längd (engelska) 10,9 tum
Längd (metrisk) 27.7 cm
Fraktvikt (engelska) 7 lb.
Vikt (engelska) 5.5 lb.