Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 10160060 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Djup (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
Bredd (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
38,74 tum.
För användning med (utrustning):
Heratherm Advanced Protocol Oven 400I OMH 400 och General Protocol Incubator 400l IGS400
Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 och General Protocol Incubator 750l IGS750
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 400l imh400-s och General Protocol Incubator 400l
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 750l imh750-s och General Protocol Incubator 750l
Heratherm Advanced Protocol Ugn 750I OMH 750 400 V
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 100l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 60l
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 100L
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 60l
Heratherm Kompakt mikrobiologisk inkubator
Längd (engelska):
12,9 tum
17,2 tum
20,7 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10160060
Brand: Thermo Scientific™ 50127777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perforerade och trådnätshyllor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l
Typ Hylla
Inkluderar 1 hylla, 2 hyllstöd
Material Rostfritt stål
Antal hyllor 1
Längd (engelska) 17,2 tum
Bredd (engelska) 19,8 tum
Bredd (metrisk) 50.2 cm
Djup (engelska) 19,8 tum
Djup (metriskt) 50.2 cm