Läs mer
- Home
- Products
- Ugnar och ugnar
- Ugnstillbehör
- Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 12605326 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Djup (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
Bredd (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
38,74 tum.
För användning med (utrustning):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Inkubator 400l
Adv Prot/Gen Inkubator 750l
Heratherm Adv Prot Inkubator 180l
Heratherm Adv Prot ugn 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l
Heratherm Allmän Inkubator 60l
Heratherm Allmän inkubator 100L
Heratherm Allmän inkubator 180l
Heratherm Avancerad Prot-inkubator 100l
Heratherm Kompakt inkubator
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska):
12,9 tum
17,2 tum
20,7 tum.
12 product options available for selection
| Produktkod. | Djup (engelska) | Bredd (engelska) | För användning med (utrustning) | Förpackningsstorlek | Längd (engelska) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12605326 | 20,2 tum. | 20,2 tum. | Heratherm Adv Prot ugn 750I 400V | Varje | - |
| 11621571 | 11,4 tum | 11,4 tum | Heratherm Kompakt inkubator | Varje | - |
| 10784222 | 14,8 tum | 14,8 tum | Heratherm Allmän inkubator 100L | Varje | 12,9 tum |
| 10600601 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm Allmän inkubator 180l | Varje | 12,9 tum |
| 10841481 | 14,8 tum | 14,8 tum | Heratherm Allmän Inkubator 60l | Varje | 12,9 tum |
| 10363940 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm Avancerad Prot-inkubator 100l | Varje | 17,2 tum |
| 10598290 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l | Varje | 12,9 tum |
| 10160060 | 19,8 tum | 19,8 tum | Heratherm Adv Prot Inkubator 180l | Varje | 17,2 tum |
| 12665316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Adv Prot/Gen Inkubator 400l | Varje | 20,7 tum. |
| 12675316 | 21,06 tum. | 38,74 tum. | Adv Prot/Gen Inkubator 750l | Varje | - |
| 12685316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l | Varje | - |
| 12695316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l | Varje | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
12605326
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
50135244
-
3705.00 SEK
3540.75 SEK / Paket med 1
Save 164.25 SEK
4% Av
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
3186.68 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28026" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Perforerade och trådnätshyllor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heratherm Adv Prot ugn 750I 400V |
| Typ | Hylla |
| Inkluderar | (2) Hyllstöd |
| Bredd (engelska) | 20,2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 51.3 cm |
| Djup (engelska) | 20,2 tum. |
| Djup (metriskt) | 51.3 cm |