Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Perforerade och trådnätshyllor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Adv Prot/Gen Inkubator 400l |
| Typ | Hylla |
| Inkluderar | (2) Hyllstöd |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (engelska) | 20,7 tum. |
| Bredd (engelska) | 21,06 tum. |
| Bredd (metrisk) | 49.08 cm |
| Djup (engelska) | 21,06 tum. |
| Djup (metriskt) | 49.8 cm |