Läs mer
Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 12675316 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Djup (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
Bredd (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
38,74 tum.
För användning med (utrustning):
Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l
Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l
Adv Prot/Gen Inkubator 400l
Adv Prot/Gen Inkubator 750l
Heratherm Adv Prot Inkubator 180l
Heratherm Adv Prot ugn 750I 400V
Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l
Heratherm Allmän Inkubator 60l
Heratherm Allmän inkubator 100L
Heratherm Allmän inkubator 180l
Heratherm Avancerad Prot-inkubator 100l
Heratherm Kompakt inkubator
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska):
12,9 tum
17,2 tum
20,7 tum.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Bredd (engelska) För användning med (utrustning) unitSize Längd (engelska)
12675316 21,06 tum. 38,74 tum. Adv Prot/Gen Inkubator 750l Varje -
11621571 11,4 tum 11,4 tum Heratherm Kompakt inkubator Varje -
10784222 14,8 tum 14,8 tum Heratherm Allmän inkubator 100L Varje 12,9 tum
10600601 12,9 tum 12,9 tum Heratherm Allmän inkubator 180l Varje 12,9 tum
10841481 14,8 tum 14,8 tum Heratherm Allmän Inkubator 60l Varje 12,9 tum
10363940 12,9 tum 12,9 tum Heratherm Avancerad Prot-inkubator 100l Varje 17,2 tum
10598290 12,9 tum 12,9 tum Heratherm Adv Protocol Inkubator 60l Varje 12,9 tum
10160060 19,8 tum 19,8 tum Heratherm Adv Prot Inkubator 180l Varje 17,2 tum
12665316 21,06 tum. 21,06 tum. Adv Prot/Gen Inkubator 400l Varje 20,7 tum.
12685316 21,06 tum. 21,06 tum. Adv Prot OMH400/Gen Inc IGS400, 400l Varje -
12605326 20,2 tum. 20,2 tum. Heratherm Adv Prot ugn 750I 400V Varje -
12695316 21,06 tum. 21,06 tum. Adv Prot OMH750/Gen Inc IGS750, 750l Varje -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 12675316 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50135242
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perforerade och trådnätshyllor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Adv Prot/Gen Inkubator 750l
Typ Hylla
Inkluderar (2) Hyllstöd
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 38,74 tum.
Djup (engelska) 21,06 tum.
Djup (metriskt) 49.8 cm