Läs mer
- Home
- Products
- Ugnar och ugnar
- Ugnstillbehör
- Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Thermo Scientific™ Hyllor för Heratherm™ Ugnar och inkubatorer
Produktkod. 12695316 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Djup (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
Bredd (engelska):
11,4 tum
12,9 tum
14,8 tum
19,8 tum
20,2 tum.
21,06 tum.
38,74 tum.
För användning med (utrustning):
Heratherm Advanced Protocol Oven 400I OMH 400 och General Protocol Incubator 400l IGS400
Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 och General Protocol Incubator 750l IGS750
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 400l imh400-s och General Protocol Incubator 400l
Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 750l imh750-s och General Protocol Incubator 750l
Heratherm Advanced Protocol Ugn 750I OMH 750 400 V
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 100l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l
Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 60l
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 100L
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l
Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 60l
Heratherm Kompakt mikrobiologisk inkubator
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska):
12,9 tum
17,2 tum
20,7 tum.
12 product options available for selection
| Produktkod. | Djup (engelska) | Bredd (engelska) | För användning med (utrustning) | unitSize | Längd (engelska) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12695316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 och General Protocol Incubator 750l IGS750 | Varje | - |
| 11621571 | 11,4 tum | 11,4 tum | Heratherm Kompakt mikrobiologisk inkubator | Varje | - |
| 10784222 | 14,8 tum | 14,8 tum | Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 100L | Varje | 12,9 tum |
| 10600601 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 180l | Varje | 12,9 tum |
| 10841481 | 14,8 tum | 14,8 tum | Heratherm General Protocol Microbiological Incubator 60l | Varje | 12,9 tum |
| 10363940 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 100l | Varje | 17,2 tum |
| 10598290 | 12,9 tum | 12,9 tum | Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 60l | Varje | 12,9 tum |
| 10160060 | 19,8 tum | 19,8 tum | Heratherm Advanced Protocol/Advanced Protocol Security Microbiological Incubator 180l | Varje | 17,2 tum |
| 12665316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 400l imh400-s och General Protocol Incubator 400l | Varje | 20,7 tum. |
| 12675316 | 21,06 tum. | 38,74 tum. | Heratherm Advanced Protocol Security Incubator 750l imh750-s och General Protocol Incubator 750l | Varje | - |
| 12685316 | 21,06 tum. | 21,06 tum. | Heratherm Advanced Protocol Oven 400I OMH 400 och General Protocol Incubator 400l IGS400 | Varje | - |
| 12605326 | 20,2 tum. | 20,2 tum. | Heratherm Advanced Protocol Ugn 750I OMH 750 400 V | Varje | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Perforerade och trådnätshyllor
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Heratherm Advanced Protocol Oven 750l OMH 750 och General Protocol Incubator 750l IGS750 |
| Typ | Hylla |
| Inkluderar | (2) Hyllstöd |
| Bredd (engelska) | 21,06 tum. |
| Bredd (metrisk) | 49.08 cm |
| Djup (engelska) | 21,06 tum. |
| Djup (metriskt) | 49.8 cm |