Beskrivning
- Length of 76.2 cm (30 in.)
- For use with GSIOC communicating instruments
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | GSIOC-kommunikationsinstrument |
| Typ | GSIOC Cable |
| Längd (metrisk) | 76.2 cm |
| Längd (engelska) | 30 in. |
| Produktlinje | ALH Product Line |