Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 34.38 pg/mL |
| Analyskänslighet | 34.38-2200 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produktlinje | Novus |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for E. coli Shiga toxin subunit B. |
| Målarter | E. coli |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Värd art | Mouse |
| Visa mer |