Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Shikimic Acid, 98%
Produktkod. 10697924 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697924 5 g Glasflaska 5g
10533491 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10697924 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132700050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 138-59-0 | C7H10O5 | 174.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-59-0
Molekylformel C7H10O5
Molekylvikt (g/mol) 174.15
MDL-nummer MFCD00066278
InChI-nyckel JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxicyklohexen-1-karboxylat
LEDER C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Shikimic acid
Smältpunkt 185.0°C to 191.0°C
Färg Beige till vit eller grå
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 458
Merck Index 15, 8619
Specifikt rotationsförhållande − 180.00 (25.00°C c=4,H2O)
Specifik rotation − 180.00
Löslighetsinformation Solubility in water: 18g/100mL (20 c). Other solubilities: 2.25g/100mL abs.alcohol, 0.015g/100mL anhydr.ether, practically insoluble in chloroform, benzene and, petroleum ether
Formel vikt 174.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.