Beskrivning
Cellbiologi och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Shikimic acid |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 174.2 |
| Fysisk form | Fast |