Läs mer
(-)-Shikimic acid, 98%
Produktkod. 11361727
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361727 250 mg 250mg
11351727 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361727 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04848.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138-59-0 | C7H9O5- | 173.144 g/mol
Antagonistiskt antimikrobiellt medel som även hämmar rapamycinbiosyntesen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-59-0
Molekylformel C7H9O5-
Molekylvikt (g/mol) 173.144
MDL-nummer MFCD00066278
InChI-nyckel JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxicyklohexen-1-karboxylat
LEDER C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Shikimic acid
Smältpunkt 184°C to 188°C
Odör Odorless
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4782717
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,8480
Optisk rotation −175° (c=2 in Water)
Formel vikt 174.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.