Läs mer
Shikimic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Shikimic Acid Ethyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3,6-8,10-12H,2,4H2,1H3/t6-,7-,8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 202.0841 |