Läs mer
Shikimic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16428996
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428996 100 mg
1 options
Produktkod. 16428996 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0130
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Shikimic acid is a key metabolic intermediate of the aromatic amino acid biosynthesis pathway, found in microbes and plants.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Shikimic acid
CAS 138-59-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H10O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation H2O : 130 mg/mL (746.48 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.15
Procent renhet 99.15%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid