Läs mer
Shikimic Acid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11424351 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424351 100 mg 100mg
11434351 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424351 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02152058.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mer känd som dess anjoniska form shikimat. Shikimic Acid, MP Biomedicals är en biosyntetisk prekursor för aromatiska aminosyror och många alkaloider. Det är en viktig biokemisk metabolit i växter och mikroorganismer och är viktig i biosynten
Shikiminsyra är en prekursor för de aromatiska aminosyrorna (fenylalanin, tyrosin och trypyofan), indol- och indolderivat. Det är också en föregångare till många alkaloider och andra aromatiska metaboliter, fenylpropanoider, flavonoider, tanniner och lignin.
Denna tri-hydroxicyklohexenkarboxylsyra är viktig i biosyntesen av så många föreningar att shikimatvägen (den metaboliska vägen i sju steg som används av bakterier, svampar, alger, parasiter och växter för biosyntesen av aromatiska aminosyror) är uppkallad efter den.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-59-0
Molekylformel C7H9O5-
Molekylvikt (g/mol) 173.144
InChI-nyckel JXOHGGNKMLTUBP-HSUXUTPPSA-M
Synonym shikimic acid, shikimate, --shikimic acid, l-shikimic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-enecarboxylic acid, 3r,4s,5r-3,4,5-trihydroxycyclohex-1-ene-1-carboxylic acid, --shikimate, ccris 7681, unii-29ms2wi2nu, 3alpha,4alpha,5beta-trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid
PubChem CID 7057976
ChEBI CHEBI:36208
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxicyklohexen-1-karboxylat
LEDER C1C(C(C(C=C1C(=O)[O-])O)O)O
Specifikationer
Smältpunkt 182°C to 192°C
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility (50mg/mL H2O): Clear to Slightly Hazy
Optisk rotation −185 to −181° (C=4 in H2O at 20°C) (Lit.)
Formel vikt 174.2
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver