Läs mer
Shikimic Acid, TRC
Produktkod. 17964595
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17964595 1 g -
17941005 2.5 g 2.5g
17934705 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS3571001G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-59-0
Molekylformel C7 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Synonym 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, (3R,4S,5R)- (9CI, ACI), (3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid (ACI), 1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, 3,4,5-trihydroxy-, [3R-(3α,4α,5β)]- (ZCI), (-)-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, (-)-Shikimic acid, L-Shikimic acid, [3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-Trihydroxy-1-cyclohexene-1-carboxylic acid, NSC 59257, Shikimic acid
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxycyclohexene-1-carboxylic acid
LEDER O[C@@H]1CC(=C[C@@H](O)[C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Shikimic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1,4-6,8-10H,2H2,(H,11,12)/t4-,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 174.0528
Procent renhet >95%