Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu GC-2010 Liners
Produktkod. 15239013
Change view
Produkttyp:
Inloppsfoder PTV 3 baffel
Rakt LVI Liner med ull
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15239013 Rakt LVI Liner med ull Paket med 5
15219013 Inloppsfoder PTV 3 baffel Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15239013 Leverantör Trajan Scientific and Medical™ Leverantörsnummer 092292
Beräknad leverans: 17-12-2026
Ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar.
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med Shimadzu instrument
Specifikationer
Produkttyp Rakt LVI Liner med ull
Beskrivning GC-2010 Liners
Diameter (metrisk) Inre 1.5 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.1 mm
För användning med (utrustning) Shimadzu Instrument
Liner material Borsilikatglas