Läs mer
Trajan™ Shimadzu Instrumenthylsor
För användning med (utrustning):
QP5000/5050 Standard MS-gränssnitt
SGE; GC14 A, GC17 A, GC2010 och GC2014 Detektor/injektorer
Material:
15 % grafit, 85 % Vespel
SilTite Metall
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Nästa generations hylsa för gaskromatografi
- Eliminerar läckor
- Ingen kontaminering
- Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
- Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skoning |
| För användning med (applikation) | GC-MS |
| Driftstemperatur (metrisk) | 450 °C |
| Temperatur (engelska) Max. | 662 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 350 °C |
| För användning med (utrustning) | QP5000/5050 Standard MS-gränssnitt |
| Material | SilTite Metall |