Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu Split / Splitless Liner med mellansvanhals
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Shimazdu-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GC Inlopp Liner |
| Kvantitet | 1 st |
| Längd (metrisk) | 95 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |