Läs mer
Tocris Bioscience™ SHIN 1
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18799616
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
18799616 5 mg
1 options
Produktkod. 18799616 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6998/5
Potent SHMT inhibitor
SHIN 1 is a potent serine hydroxymethyltransferase (SHMT) inhibitor (IC50 values are 5 and 13 nM at SHMT1 and SHMT2, respectively). Inhibits growth of HCT-116 cells in vitro (IC50 = 870 nM). Unstable in liver microsome assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1,4-dihydro-4-[5-(hydroxymethyl)[1,1-biphenyl]-3-yl]-3-methyl-4-(1-methylethyl)pyrano[2,3-c]pyrazole-5-carbonitrile
CAS 2146095-85-2
Kvantitet 5 mg
Mål Other Transferase Inhibitors
Molekylformel C24H24N4O2
Formel vikt 3081
Renhet 98%