Läs mer
SHIN1, MedChemExpress
Beskrivning
SHIN1 (RZ-2994) is a human serine hydroxymethyltransferse 1 and 2 (SHMT1/2) inhibitor with IC50s of 5 and 13 nM, respectively, in an in vitro assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | SHIN1 |
| CAS | 2146095-85-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H24N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | RZ-2994 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 66.67 mg/mL (166.48 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCC1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC(C3(C(C(C)=NN4)=C4OC(N)=C3C#N)C(C)C)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.47 |
| Visa mer |