Läs mer
Hirschmann™ Kort koniskt centrifugrör
Produktkod. 13178019
Kapacitet (metrisk):
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13178019
Brand: Hirschmann™ 6100101
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snurra prover på minimalt utrymme. Hirschmann™ Kort koniskt centrifugrör är idealiskt för att snurra biologiska prover och separera fasta ämnen från vätskor.
  • Kort konisk form
  • Inte examen
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Längd (metrisk) 100 mm
Bottenform Konisk
Diameter (metrisk) 16 mm