Läs mer
Kartell™ Måttkannor i kort form av polypropen
Beskrivning
- Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Autoklaverbar vid 121 °C
- Mycket genomskinlig, särskilt när den är fylld med vätska
- Tumgrepp på handtaget skapar stabilitet och droppfri pip minimerar spill vid hällning av vätska
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Genomskinligt |
| Form | Kort |
| Material | Polypropen |
| Examen | 50mL |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 131 mm |
| Diameter (metrisk) | 116 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |