Läs mer
Kartell™ Måttkannor i kort form av polypropen
Produktkod. 15815507
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Examen:
25mL
50mL
250mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 36
Paket med 48
Paket med 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
15815507 2000 mL 50mL Paket med 36
15895497 500 mL 25mL Paket med 60
15805507 1000 mL 50mL Paket med 48
15825507 5000 mL 250mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15815507 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0115800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Kortformade kannor av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och hälla vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C
  • Mycket genomskinlig, särskilt när den är fylld med vätska
  • Tumgrepp på handtaget skapar stabilitet och droppfri pip minimerar spill vid hällning av vätska
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Genomskinligt
Form Kort
Material Polypropen
Examen 50mL
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 165 mm
Diameter (metrisk) 145 mm