Läs mer
BRAND™ Short Form Polypropylene Graduated Cylinder
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±1 ml |
| Klass | B |
| Kalibrering | Att innehålla |
| skala | Präglat |
| Kvantitet | 10 |
| Examen | 1 mL |
| Gräns för fel | 1.0 mL |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Visa mer |