Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Klor
Produktkod. 15778659
Change view
Mätområde:
0,2 till 30
0,3 till 5
50 till 500
Typ av rör:
Klor 0,2/a
Klor 0,3/b2
Klor 50/a
Fuktighetsområde:
Ej tillämpligt
Mindre än 15 mg/l
Mindre än 40 mg/L
Antal stroke:
1
10/1
20
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Fuktighetsområde Antal stroke Förpackningsstorlek
15778659 50 till 500 Klor 50/a Mindre än 40 mg/L 1 Paket med 10
10558292 0,3 till 5 Klor 0,3/b2 Mindre än 15 mg/l 20 Paket med 10
10178231 0,2 till 30 Klor 0,2/a Ej tillämpligt 10/1 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15778659 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer CH20701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2130.00 SEK
    1890.72 SEK / Paket med 10
    Save 239.28 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Klor
Fuktighetsområde Mindre än 40 mg/L
Mätområde 50 till 500
Antal stroke 1
Kvantitet 10
Svarstid 20 sek.
Temperaturområde (engelska) 50 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 10° till 40 °C
Typ av rör Klor 50/a