Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen Sulfide
Beskrivning
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Vätesulfid 0,2/b |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Fuktighetsområde | 20mg/L |
| Mätområde | 0,2 till 6 ppm |
| Antal stroke | 1 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 55 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 59 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 15° till 40 °C |