Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen Sulfide
Description
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifications
Specifications
| Komponenter uppmätt | Vätesulfid 2/a |
| För användning med (utrustning) | Accuro Drager Gas Detector Pump |
| Typ | Gas Detection Tube |
| Fuktighetsområde | 3 till 30 mg/L |
| Mätområde | 2 till 200 ppm |
| Antal stroke | 1/10 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 3,5 min./20 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 32 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |
Safety and Handling
Product Identifier
- drager tubes
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrogen sulphide