Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - De Tube Hydrogen Sulfide
Produktkod. p-4909655
Komponenter uppmätt:
Vätesulfid 0,2%/a
Vätesulfid 0,2/a
Vätesulfid 0,2/b
Vätesulfid 2%/A
Vätesulfid 2/a
Vätesulfid 2/b
Vätesulfid, Svaveldioxid 0,2%/A
Mätområde:
0,2 till 5 ppm
0,2 till 6 ppm
0,2 till 7 vol.%
2 till 200 ppm
2 till 40 vol.%
2 till 60 ppm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10473172
Brand: Dräger™ 8101961
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För gasdetektering
Obs: Förlängning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Ring Fishers kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Vätesulfid 2/b
Fuktighetsområde 20mg/L
Mätområde 2 till 60 ppm
Antal stroke 1
Kvantitet 10
Svarstid 30 sek.
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 40 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • drager tubes hydrogen sulphide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.