Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Perkloretylen
Produktkod. 10038950
Change view
Komponenter uppmätt:
Perkloretylen 0,1/a
Perkloretylen 10/b
Perkloretylen 2/a
Mätområde:
0,5 till 4 ppm
10 till 500 ppm
2 till 300 ppm
Fuktighetsområde:
30 mg/l
5 till 12 mg/L
Mindre än 25 mg/L
Antal stroke:
1/5
3
3/9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Fuktighetsområde Antal stroke Förpackningsstorlek
10038950 Perkloretylen 2/a 2 till 300 ppm Mindre än 25 mg/L 1/5 Paket med 10
12816673 Perkloretylen 10/b 10 till 500 ppm 5 till 12 mg/L 3 Varje
10570773 Perkloretylen 0,1/a 0,5 till 4 ppm 30 mg/l 3/9 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10038950 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1880.00 SEK
    1574.07 SEK / Paket med 10
    Save 305.93 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Colorimetric detector tube designed for the rapid, site-specific measurement of perchloroethylene concentrations.
  • Product Type: Short-term gas detector tube for Perchloroethylene measurement.
  • Measuring Range: 5 to 500 ppm.
  • Measurement System: Designed for use with Dräger tube pumps (e.g., accuro, Accuro 2000, or Quantimeter 1000).
  • Working Principle: Colorimetric detection based on a chemical reagent in a glass vial that changes color upon reaction with the target substance; the length of the color change indicates concentration.
  • Application: Intended for manual short-term measurement of momentary concentrations of air contaminants, including exposure assessment and leakage detection.
  • Operating Conditions: Temperature range of 0°C to 40°C; measurement time typically 10 sec. to 15 min.
  • Compatibility: Complies with DIN EN 17621 requirements.
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Perkloretylen 2/a
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde Mindre än 25 mg/L
Mätområde 2 till 300 ppm
Antal stroke 1/5
Kvantitet 10
Svarstid 3 min./30 sek.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 30 °C