Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Perkloretylen
Produktkod. 10570773
Komponenter uppmätt:
Perkloretylen 0,1/a
Perkloretylen 10/b
Perkloretylen 2/a
Mätområde:
0,5 till 4 ppm
10 till 500 ppm
2 till 300 ppm
Fuktighetsområde:
30 mg/l
5 till 12 mg/L
Mindre än 25 mg/L
Antal stroke:
1/5
3
3/9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10570773
Brand: Dräger™ 8101551
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Perkloretylen 0,1/a
Fuktighetsområde 30 mg/l
Mätområde 0,5 till 4 ppm
Antal stroke 3/9
Kvantitet 10
Svarstid 3 till 9 min.
Temperaturområde (engelska) 59 °F till 86 °F
Temperaturområde (metriskt) 15 °C till 30 °C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloroethylene 0.1/a
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.