Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - Perkloretylen
Komponenter uppmätt:
Perkloretylen 0,1/a
Perkloretylen 10/b
Perkloretylen 2/a
Mätområde:
0,5 till 4 ppm
10 till 500 ppm
2 till 300 ppm
Fuktighetsområde:
30 mg/l
5 till 12 mg/L
Mindre än 25 mg/L
Antal stroke:
1/5
3
3/9
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
- Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Specifikationer
| Komponenter uppmätt | Perkloretylen 10/b |
| Fuktighetsområde | 5 till 12 mg/L |
| Mätområde | 10 till 500 ppm |
| Antal stroke | 3 |
| Kvantitet | 10 |
| Svarstid | 40 sek. |
| Temperaturområde (engelska) | 59 °F till 104 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | 15° till 40 °C |