Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - fosfin
Produktkod. 10085891
Change view
Komponenter uppmätt:
Fosfin 0,01/a
Fosfin 0,1/C
Mätområde:
0,01 till 1 ppm
0,1 till 3 ppm
Fuktighetsområde:
40 mg/L (max.)
Mindre än 20 mg/L
Antal stroke:
1/3
3/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Fuktighetsområde Antal stroke unitSize
10085891 Fosfin 0,01/a 0,01 till 1 ppm Mindre än 20 mg/L 3/10 Paket med 10
15504943 Fosfin 0,1/C 0,1 till 3 ppm 40 mg/L (max.) 1/3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10085891 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101611
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Beskrivning Korttidsgasdetektorrör
Komponenter uppmätt Fosfin 0,01/a
Fuktighetsområde Mindre än 20 mg/L
Mätområde 0,01 till 1 ppm
Antal stroke 3/10
Kvantitet 10
Svarstid 2,5 till 8 min.
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 2° till 40 °C