Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör - fosfin
Produktkod. 15504943
Change view
Komponenter uppmätt:
Fosfin 0,01/a
Fosfin 0,1/C
Mätområde:
0,01 till 1 ppm
0,1 till 3 ppm
Fuktighetsområde:
40 mg/L (max.)
Mindre än 20 mg/L
Antal stroke:
1/3
3/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Komponenter uppmätt Mätområde Fuktighetsområde Antal stroke Förpackningsstorlek
15504943 Fosfin 0,1/C 0,1 till 3 ppm 40 mg/L (max.) 1/3 Varje
10085891 Fosfin 0,01/a 0,01 till 1 ppm Mindre än 20 mg/L 3/10 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15504943 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8103711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.00 SEK
    1658.24 SEK / Paket med 1
    Save 541.76 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
  1. Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
  2. Safety Equipment Institute (SEI) certifierad.
Specifikationer
Beskrivning Korttidsgasdetektorrör
Komponenter uppmätt Fosfin 0,1/C
Fuktighetsområde 40 mg/L (max.)
Mätområde 0,1 till 3 ppm
Antal stroke 1/3
Kvantitet 10
Svarstid 1 till 2,5 min.
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 104 °F
Temperaturområde (metriskt) 2° till 40 °C