Läs mer
Dräger™ Korttidsdetektorrör: Toluen
Produktkod. 10222681
Change view
Mätområde:
100 till 1800
5 300 –ppm
50 till 400
Typ av rör:
Toluen 100/a
Toluen 5/b
Toluen 50/a
Fuktighetsområde:
5 till 12 mg/L
Ej tillämpligt
Mindre än 30 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mätområde Typ av rör Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
10222681 5 300 –ppm Toluen 5/b Ej tillämpligt Paket med 10
10681272 100 till 1800 Toluen 100/a Mindre än 30 mg/L Paket med 10
10286771 50 till 400 Toluen 50/a 5 till 12 mg/L Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10222681 Leverantör Dräger™ Leverantörsnummer 8101661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00 SEK
    2017.53 SEK / Paket med 10
    Save 392.47 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Detektorrör
Glasdetektorrör är fyllda med ett inert reagensbärarmaterial (silikagel, aluminiumoxid eller aluminiumsilikat) impregnerat med ett indikeringsreagens. Reagens ger en kolorimetrisk indikation i närvaro av en speciell gas, ånga eller aerosol. Koncentrationer kan avläsas direkt från färgbytet på tubens tryckta skala. Rören är hermetiskt tillslutna. De flesta har två års hållbarhet (när de förvaras i rumstemperatur). Finns i förpackningar om tio.
Notera:
Vissa tester kräver ett förrör eller jämförelserör utöver detektorröret. Dessa rör ingår i kartongen med 10, vilket minskar antalet detektorrör. Det faktiska antalet detektorrör anges i beställningstabellerna.
Beställningsinfo
Utvidgning av det listade mätområdet är möjligt för vissa detektorrör. Samtal Fisher Scientific™ på 1-800-772-6733 för mer information.
Specifikationer
Komponenter uppmätt Toluen
För användning med (utrustning) Accuro Drager Gas Detector Pump
Typ Gas Detection Tube
Fuktighetsområde Ej tillämpligt
Mätområde 5 300 –ppm
Antal stroke 2/10
Kvantitet 10
Svarstid 1 till 5 min.
Temperaturområde (engelska) 41 °F till 77 °F
Temperaturområde (metriskt) 2° till 40 °C
Typ av rör Toluen 5/b